Print…
(4-Bromofenil) acetonitrilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
154480250 154481000
ACRO154480250EA 35.2 EUR
ACRO154480250 ACRO154481000
(4-Bromofenil) acetonitrilo 99%
(4-Bromofenil) acetonitrilo
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 286
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Ponto de Inflamação: 152 °C
Número MDL : MFCD00001916
Número CAS: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Colorless to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥98.5 %