(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 19472-74-3
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5696
Odour: Pungent
Melting Point: 19°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 2043684
UN No.: 1694
MDL No.: MFCD00001896
Fórmula:
C₈H₆BrN Ponto de ebulição: 252 °C Ponto de Fusão: 19 °C Densidade: 1,510 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001896 Número CAS: 19472-74-3 EINECS: 243-091-4 UN: 1694 ADR: 6.1,I |