Print…
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
H26391.06 H26391.03
H26391.06EA 349 EUR
H26391.06 H26391.03
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene ≥97%
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene
Purity: 97% CAS No.: 206362-80-3 Molecular Formula: C7H5BrClF Formula Weight: 223.48 Melting Point: 30-33° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04115859
Fórmula: C₇H₅BrClF
Peso Molecular: 223.47 g/mol
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115859
Número CAS: 206362-80-3
UN: 3261
ADR: 8 II