ω-Bromo-4-chloroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
A12607.14
A12607.22
A12607.36
A12607.14EA
54.2
EUR
A12607.14
A12607.22
A12607.36
ω-Bromo-4-chloroacetophenone ≥98%
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 536-38-9
Molecular Formula: C8H6BrClO
Formula Weight: 233.50
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 607603
Merck Reference: 14,2153
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000625
Fórmula:
C₈H₆BrClO Ponto de ebulição: 278 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 94…98 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000625 Número CAS: 536-38-9 EINECS: 208-631-5 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,2153 |