5-Bromo-2-chlorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10602.06
A10602.14
A10602.22
A10602.06EA
43.2
EUR
A10602.06
A10602.14
A10602.22
5-Bromo-2-chlorotoluene ≥98%
5-Bromo-2-chlorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 54932-72-8
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.48
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5745
Boiling Point: 90-93°/10mm
Beilstein Reference: 3234896
MDL No.: MFCD00018503
Fórmula:
C₇H₆BrCl Ponto de ebulição: 90…93 °C (10 mmHg) Densidade: 1,549 Ponto de Inflamação: 96 °C (205 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00018503 Número CAS: 54932-72-8 |