Print…
1-Bromo-4-octylbenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (4-Bromophenyl)octane
A14676.03 A14676.06
A14676.03EA 45 EUR
A14676.03 A14676.06
1-Bromo-4-octylbenzene ≥97%
1-Bromo-4-octylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 51554-93-9 Molecular Formula: C14H21Br Formula Weight: 269.23 MDL No.: MFCD00038348
Fórmula: C₁₄H₂₁Br
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038348
Número CAS: 51554-93-9