Print…
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15918.06 A15918.14
A15918.06EA 107 EUR
A15918.06 A15918.14
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 23703-22-2 Molecular Formula: C12H17Br Formula Weight: 241.17 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5213 Boiling Point: 280° MDL No.: MFCD00061114
Fórmula: C₁₂H₁₇Br
Ponto de ebulição: 280 °C
Densidade: 1,179
Ponto de Inflamação: >120 °C (248 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061114
Número CAS: 23703-22-2