Print…
1-Bromo-4-butylbenzene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
320440100 320440500
ACRO320440100EA 29.5 EUR
ACRO320440100 ACRO320440500
1-Bromo-4-butylbenzene 97%
1-Bromo-4-butylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃Br
Ponto de ebulição: 243 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: -26 °C
Densidade: 1,2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040934
Número CAS: 41492-05-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %