Print…
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
253928-100G 253928-25G
SIAL253928-100GEA 294 EUR
SIAL253928-100G SIAL253928-25G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃Br
Ponto de ebulição: 232 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 15,5 °C
Densidade: 1,2572 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000108
Número CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2