Print…
2,5-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
250988-25G 250988-5G
SIAL250988-25GEA 142 EUR
SIAL250988-25G SIAL250988-5G
2,5-Dibromotoluene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromotoluene
Fórmula: C₇H₆Br₂
Ponto de ebulição: 236 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 6 °C
Densidade: 1,8127 g/cm³ (19 °C)
Número MDL : MFCD00000090
Número CAS: 615-59-8
EINECS: 210-437-0