Print…
Brometo de benzilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: α-Bromotolueno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B17905-100G B17905-25G B17905-500G
SIALB17905-100GEA 81.3 EUR
SIALB17905-100G SIALB17905-25G SIALB17905-500G
Brometo de benzilo, Sigma-Aldrich®
Brometo de benzilo
Fórmula: (C₆H₅)CH₂Br
Peso Molecular: 171.04 g/mol
Ponto de ebulição: 199
Ponto de Fusão: –4 °C
Densidade: 1.438 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000172
Número CAS: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01130