Print…
(3-Bromopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-phenylpropane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B77207-100G B77207-5G
SIALB77207-100GEA 326 EUR
SIALB77207-100G SIALB77207-5G
(3-Bromopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®
(3-Bromopropyl)benzene
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Peso Molecular: 199.09 g/mol
Ponto de ebulição: 219
Densidade: 1.3003 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000257
Número CAS: 637-59-2
EINECS: 211-294-7