Print…
Ácido 4-formilfenilborónico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
431966-1G 431966-25G 431966-5G
SIAL431966-1GEA 70.5 EUR
SIAL431966-1G SIAL431966-25G SIAL431966-5G
Ácido 4-formilfenilborónico, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-formilfenilborónico
Fórmula: C₇H₇BO₃
Número MDL : MFCD00151823
Número CAS: 87199-17-5