Ácido 3-formilfenilborónico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid
B25437.03
B25437.06
B25437.14
B25437.03EA
46.4
EUR
B25437.03
B25437.06
B25437.14
Ácido 3-formilfenilborónico
Ácido 3-formilfenilborónico
CAS No.: 87199-16-4
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 3030769
MDL No.: MFCD00161356
Fórmula:
C₇H₇BO₃ Ponto de Fusão: 109…113 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00161356 Número CAS: 87199-16-4 |