Print…
Ácido 3-formilfenilborónico 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid
359370010 359370050 359370250
ACRO359370010EA 33.2 EUR
ACRO359370010 ACRO359370050 ACRO359370250
Ácido 3-formilfenilborónico 97%
Ácido 3-formilfenilborónico
Fórmula: C₇H₇BO₃
Ponto de Fusão: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00161356
Número CAS: 87199-16-4
Encomendar
Appearance Off-white to beige to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %