Print…
Ácido 2-formilfenilborónico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
431958-1G 431958-5G
SIAL431958-1GEA 63.3 EUR
SIAL431958-1G SIAL431958-5G
Ácido 2-formilfenilborónico, Sigma-Aldrich®
Ácido 2-formilfenilborónico
Fórmula: C₇H₇BO₃
Número MDL : MFCD00151822
Número CAS: 40138-16-7