Print…
Ácido 2-formilfenilborónico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
359360010 359360050
ACRO359360010EA 44.5 EUR
ACRO359360010 ACRO359360050
Ácido 2-formilfenilborónico 98%
Ácido 2-formilfenilborónico
Fórmula: C₇H₇BO₃
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151822
Número CAS: 40138-16-7
Encomendar
Appearance White to pink to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %