4-Ethylphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24656.03
B24656.06
B24656.14
B24656.03EA
30.2
EUR
B24656.03
B24656.06
B24656.14
4-Ethylphenylboronic acid ≥97%
4-Ethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 63139-21-9
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 3030638
Fórmula:
C₈H₁₁BO₂ Ponto de Fusão: 150…154 °C Densidade: 1,125 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00859377 Número CAS: 63139-21-9 |