Print…
Diphenylacetylene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
117180050 117180250 117181000
ACRO117180050EA 32.5 EUR
ACRO117180050 ACRO117180250 ACRO117181000
Diphenylacetylene 99%
Diphenylacetylene
Fórmula: C₁₄H₁₀
Ponto de ebulição: 170 °C (19 mmHg)
Ponto de Fusão: 58…61 °C
Densidade: 0,99 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004786
Número CAS: 501-65-5
EINECS: 207-926-6
Merck Index: 12,09643
Encomendar
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %