Print…
Phenylacetylene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07044.0025 8.07044.0100
8.07044.0025EA 44.5 EUR
8.07044.0025 8.07044.0100
Phenylacetylene para síntese, Sigma-Aldrich®
Phenylacetylene
Fórmula: C₈H₆
Peso Molecular: 102.14 g/mol
Ponto de ebulição: 144
Ponto de Fusão: –44.8 °C
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 31
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008570
Número CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03892
Encomendar
Solubility 0.46 g/l (25 °C)
Melting Point -44.8 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 142 - 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.547 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)