Phenylacetylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12139.14
A12139.22
A12139.36
A12139.14EA
40.2
EUR
A12139.14
A12139.22
A12139.36
Phenylacetylene ≥98%
Phenylacetylene
Purity: 98+%
CAS No.: 536-74-3
Molecular Formula: C8H6
Formula Weight: 102.14
Flash Point: 27°(81°F)
Refractive Index: 1.5480
Melting Point: -45°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 605461
Merck Reference: 14,3861
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008570
Fórmula:
C₈H₆ Peso Molecular: 102.14 g/mol Ponto de ebulição: 142…144 °C Ponto de Fusão: –45 °C Densidade: 0.930 Ponto de Inflamação: 27 °C (81 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008570 Número CAS: 536-74-3 EINECS: 208-645-1 UN: 3295 ADR: 3 III Merck Index: 13,03892 |