Print…
Phenylacetylene 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
152460250 152461000 152465000
ACRO152460250EA 40.8 EUR
ACRO152460250 ACRO152461000 ACRO152465000
Phenylacetylene 98%, puro
Phenylacetylene
Fórmula: C₈H₆
Peso Molecular: 102.14 g/mol
Ponto de ebulição: 142…144 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –44.8 °C
Densidade: 0.93 g/cm³
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008570
Número CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03892
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %