Print…
1-Phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
161241-25G 161241-5G
SIAL161241-25GEA 432 EUR
SIAL161241-25G SIAL161241-5G
1-Phenyl-1-propyne, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1-propyne
Fórmula: C₆H₅CCCH₃
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,942 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009272
Número CAS: 673-32-5
EINECS: 211-607-7