Print…
4-Ethynylanisole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
206490-1G 206490-5G
SIAL206490-1GEA 115 EUR
SIAL206490-1G SIAL206490-5G
4-Ethynylanisole, Sigma-Aldrich®
4-Ethynylanisole
Fórmula: C₉H₈O
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Número MDL : MFCD00168815
Número CAS: 768-60-5