Print…
3-Ethynylaniline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
L20124.06 L20124.14
L20124.06EA 77.2 EUR
L20124.06 L20124.14
3-Ethynylaniline 98%
3-Ethynylaniline
Purity: 98% CAS No.: 54060-30-9 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6170 Melting Point: 27° Boiling Point: 70°/1mm Beilstein Reference: 2935417 MDL No.: MFCD00014779
Fórmula: C₈H₇N
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 70 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 27
Densidade: 1.040
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014779
Número CAS: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6