Print…
3-Ethynylaniline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-3-ethynylbenzene, (3-Aminophenyl)acetylene, (3-Aminophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-3-aminobenzene
364720050 364720250
ACRO364720050EA 59.2 EUR
ACRO364720050 ACRO364720250
3-Ethynylaniline 98%
3-Ethynylaniline
Fórmula: C₈H₇N
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 92…93 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 27
Densidade: 1.04 g/cm³
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014779
Número CAS: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6
UN: 1993
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6140 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %