Print…
1-Fluoro-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
404330-1G 404330-5G
SIAL404330-1GEA 77.2 EUR
SIAL404330-1G SIAL404330-5G
1-Fluoro-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅F
Peso Molecular: 120.13 g/mol
Ponto de Inflamação: <61 °C
Número MDL : MFCD00168823
Número CAS: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III