1-Fluoro-4-ethynylbenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
H26269.03
H26269.14
H26269.06
H26269.03EA
64
EUR
H26269.03
H26269.14
H26269.06
1-Fluoro-4-ethynylbenzene ≥99%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 766-98-3
Molecular Formula: C8H5F
Formula Weight: 120.12
Flash Point: 29°(85°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Characteristic
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 55-56°/40mm
Beilstein Reference: 1099285
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00168823
Fórmula:
C₈H₅F Peso Molecular: 120.13 g/mol Ponto de ebulição: 55…56 °C (40 mmHg) Ponto de Fusão: 27…28 °C Densidade: 1.048 Ponto de Inflamação: 29 °C (85 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00168823 Número CAS: 766-98-3 UN: 1325 ADR: 4.1 II |