Print…
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
371370010 371370050
ACRO371370010EA 52.4 EUR
ACRO371370010 ACRO371370050
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅F
Peso Molecular: 120.13 g/mol
Ponto de ebulição: 55…56 °C (40 mmHg)
Ponto de Fusão: 27…28 °C
Densidade: 1.048 g/cm³
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168823
Número CAS: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5155 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %