Print…
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
380990010 380992500
ACRO380990010EA 53 EUR
ACRO380990010 ACRO380992500
1-Fluoro-2-ethynylbenzene 97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅F
Peso Molecular: 120.13 g/mol
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00799540
Número CAS: 766-49-4
UN: 1993
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %