Print…
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Chlorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-chlorobenzene, (4-Chlorophenyl)ethyne
377060010 377062500
ACRO377060010EA 135 EUR
ACRO377060010 ACRO377062500
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅Cl
Peso Molecular: 136.58 g/mol
Ponto de ebulição: 79…82 °C (23 mmHg)
Ponto de Fusão: 43…47 °C
Ponto de Inflamação: 10 °C
Número MDL : MFCD00191917
Número CAS: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %