1-Bromo-4-ethynylbenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
L19082.03
L19082.MD
L19082.03EA
85.3
EUR
L19082.03
L19082.MD
1-Bromo-4-ethynylbenzene ≥97%
1-Bromo-4-ethynylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 766-96-1
Molecular Formula: C8H5Br
Formula Weight: 181.04
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 88-90°/16mm
Beilstein Reference: 1209726
MDL No.: MFCD00168822
Fórmula:
C₈H₅Br Peso Molecular: 181.03 g/mol Ponto de ebulição: 88…90 °C (16 mmHg) Ponto de Fusão: 64…67 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00168822 Número CAS: 766-96-1 |