trans-Stilbene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
A10232.0E
A10232.22
A10232.36
A10232.0EEA
1630
EUR
A10232.0E
A10232.22
A10232.36
trans-Stilbene ≥98%
trans-Stilbene
Purity: 98%
CAS No.: 103-30-0
Molecular Formula: C14H12
Formula Weight: 180.25
Odour: Odourless
Melting Point: 122-125°
Boiling Point: 305-307°
Beilstein Reference: 1616740
Merck Reference: 14,8817
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00064300
Fórmula:
C₁₄H₁₂ Ponto de ebulição: 305…307 °C Ponto de Fusão: 122…125 °C Densidade: 1,14 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064300 Número CAS: 103-30-0 EINECS: 203-098-5 ADR: 9,III Merck Index: 14,8817 |