Print…
cis-Stilbene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: cis-1,2-Diphenylethene, Isostilbene, cis-1,2-Diphenylethylene, (Z)-1,2-Diphenylethene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
S4808-10G S4808-1G S4808-5G
SIALS4808-10GEA 432 EUR
SIALS4808-10G SIALS4808-1G SIALS4808-5G
cis-Stilbene, Sigma-Aldrich®
cis-Stilbene
Fórmula: (C₆H₅)CHCH(C₆H₅)
Ponto de ebulição: 307 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004788
Número CAS: 645-49-8
EINECS: 211-445-7
Merck Index: 12,08972