trans-Chalcone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14734.22
A14734.36
A14734.22EA
49.7
EUR
A14734.22
A14734.36
trans-Chalcone ≥97%
trans-Chalcone
Purity: 97%
CAS No.: 614-47-1
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 55-57°
Boiling Point: 208°/25mm
Merck Reference: 14,2037
MDL No.: MFCD00003082
Fórmula:
C₁₅H₁₂O Ponto de ebulição: 208 °C (25 mmHg) Ponto de Fusão: 55…57 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003082 Número CAS: 614-47-1 EINECS: 210-383-8 Merck Index: 14,2037 |