Print…
α-Metilestireno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Fenilpropeno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M80903-5ML M80903-100ML M80903-1L M80903-2.5L
SIALM80903-5MLEA 34.4 EUR
SIALM80903-5ML SIALM80903-100ML SIALM80903-1L SIALM80903-2.5L
α-Metilestireno, Sigma-Aldrich®
α-Metilestireno
Fórmula: C₉H₁₀
Ponto de ebulição: 165,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008859
Número CAS: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III