Print…
4-Allylveratrole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Allylveratrole, Eugenol methyll ether, 4-Prop-2-enylveratrole, 4-Allyl-1,2-Dimethoxybenzene, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Methyl eugenol, Eugenol methyl ether, Methyleugenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W247502-10KG-K W247502-1KG-K W247502-25KG-K
SIALW247502-10KG-KEA 874 EUR
SIALW247502-10KG-K SIALW247502-1KG-K SIALW247502-25KG-K
4-Allylveratrole, Sigma-Aldrich®
4-Allylveratrole
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Peso Molecular: 178.23 g/mol
Ponto de ebulição: 255
Ponto de Fusão: –4 °C
Densidade: 1.036 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008652
Número CAS: 93-15-2
EINECS: 202-223-0