Print…
Eugenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W246700-1KG-K W246700-5KG-K
SIALW246700-1KG-KEA 142 EUR
SIALW246700-1KG-K SIALW246700-5KG-K
Eugenol, Sigma-Aldrich®
Eugenol
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼–10 °C
Densidade: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008654
Número CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931