Print…
Eugenol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18455.0100 8.18455.0500
8.18455.0100EA 43.7 EUR
8.18455.0100 8.18455.0500
Eugenol para síntese, Sigma-Aldrich®
Eugenol
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼–10 °C
Densidade: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008654
Número CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931
Encomendar
Solubility 2.46 g/l (25 °C)
Melting Point -9.2 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5405 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)