Eugenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 97-53-0
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Pungent
Melting Point: -10°
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 1366759
Merck Reference: 14,3898
MDL No.: MFCD00008654
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 252…253 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 1,068 Ponto de Inflamação: 127 °C (260 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008654 Número CAS: 97-53-0 EINECS: 202-589-1 Merck Index: 14,3898 |