Print…
Eugenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
119110050 119111000 119115000 119110025
ACRO119110050EA 36.4 EUR
ACRO119110050 ACRO119111000 ACRO119115000 ACRO119110025
Eugenol 99%
Eugenol
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 254 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 12…10 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008654
Número CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 1.064 to 1.070