Print…
4-Vinylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
254738-1G 254738-5G
SIAL254738-1GEA 104 EUR
SIAL254738-1G SIAL254738-5G
4-Vinylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Vinylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 282 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002569
Número CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4