Print…
Benzenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
12635-1KG-F 12635-100G-F 12635-25G-F 12635-500G-F
SIAL12635-1KG-FEA 2200 EUR
SIAL12635-1KG-F SIAL12635-100G-F SIAL12635-25G-F SIAL12635-500G-F
Benzenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Benzenesulphonic acid
Fórmula: C₆H₆O₃S
Peso Molecular: 158.18 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Ponto de Fusão: 50
Densidade: 1.32 g/cm³ (47 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011689
Número CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01070