Print…
Benzenesulphonic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
8.00468.0005EA 26.5 EUR
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
Benzenesulphonic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzenesulphonic acid
Fórmula: C₆H₆O₃S
Peso Molecular: 158.18 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Ponto de Fusão: 50
Densidade: 1.32 g/cm³ (47 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011689
Número CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01070
Encomendar
Solubility 930 g/l (25 °C)
Melting Point 43 °C
Molar Mass 158.17 g/mol
Boiling Point 171 °C (0.13 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.32 g/cm3 (47 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material