Print…
Benzenesulphonic acid ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16148.36 A16148.0E
A16148.36EA 54.1 EUR
A16148.36 A16148.0E
Benzenesulphonic acid ≥94%
Benzenesulphonic acid
Purity: 94% CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 45-50° Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00011689
Fórmula: C₆H₆O₃S
Peso Molecular: 158.18 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Ponto de Fusão: ∼ 45…50 °C
Densidade: 1.32
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011689
Número CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01070