Print…
Benzenesulphonohydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Benzenesulphonic acid hydrazide, Benzenesulphonyl hydrazide
B23971.14 B23971.22 B23971.36
B23971.14EA 50.6 EUR
B23971.14 B23971.22 B23971.36
Benzenesulphonohydrazide ≥98%
Benzenesulphonohydrazide
Purity: 98% CAS No.: 80-17-1 Molecular Formula: C6H8N2O2S Formula Weight: 172.21 Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 640079 Merck Reference: 14,7598 UN No.: 3226 MDL No.: MFCD00007583
Fórmula: C₆H₈N₂O₂S
Peso Molecular: 172.21 g/mol
Ponto de Fusão: 101…105 °C
Densidade: 1.369 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007583
Número CAS: 80-17-1
EINECS: 201-255-2
UN: 3226
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,07757