Print…
Benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
108111-1KG 108111-25G
SIAL108111-1KGEA 113 EUR
SIAL108111-1KG SIAL108111-25G
Benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₅ClO₂S
Ponto de ebulição: 251 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007426
Número CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01072