Print…
Benzenesulphonyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Benzene sulphochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500
8.00470.0100EA 30 EUR
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500
Benzenesulphonyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₅ClO₂S
Peso Molecular: 176.62 g/mol
Ponto de ebulição: 251
Ponto de Fusão: 15
Densidade: 1.3842 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 119
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007426
Número CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01072
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 176.62 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 6 hPa (20 °C)
Flash Point 123 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material