Print…
Benzenesulphonyl chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
148480010 148482500
ACRO148480010EA 112 EUR
ACRO148480010 ACRO148482500
Benzenesulphonyl chloride 99%
Benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₅ClO₂S
Ponto de ebulição: 251…252 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,384 g/cm³
Ponto de Inflamação: 128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007426
Número CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01072
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %