Print…
1,2-Benzenedithiol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzene-1,2-dithiol
334920010 334920050
ACRO334920010EA 127 EUR
ACRO334920010 ACRO334920050
1,2-Benzenedithiol 96%
1,2-Benzenedithiol
Fórmula: C₆H₆S₂
Ponto de ebulição: 52 - 54 °C (0,1 -rr)
Ponto de Fusão: 27…28 °C
Densidade: 1,236 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004835
Número CAS: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %